Documenti fondamentali
C5272
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-benzamido-5-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Formula condensata:
C14H11Cl2N3O · 1/2ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc([N+]#N)c(Cl)cc1NC(=O)c2ccccc2.Cc3cc([N+]#N)c(Cl)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C14H10ClN3O.4ClH.Zn/c2*1-9-7-13(18-16)11(15)8-12(9)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;;;;;/h2*2-8H,1H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
IVOFXIDUIYHLQW-UHFFFAOYSA-L
Altre note
Isomer of Fast Red Violet LB Salt
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)