Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 187.00 |
25 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 577.00 |
100 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1780.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 187.00
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
type
Type VI
form
saline suspension
extent of labeling
≥15 mg concanavalin A protein per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Con A can induce tumor cell death through autophagy.
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description agarose conjugate, Type VI, saline suspension | description FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder | description peroxidase conjugate, lyophilized powder | description Type IV-S, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture |
| biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis (jack bean) | biological source - |
| form saline suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate agarose conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate - |
| matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix - | matrix - | matrix - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?