Documenti
C28006
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
96%
Sinonimo/i:
4-Chlorobenzyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.59
Beilstein:
971171
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid (or Semi-Solid or Liquid)
P. eboll.
265-267 °C (lit.)
Punto di fusione
25-28 °C (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
271.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
133 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges