102407
4-Fluorophenylacetonitrile
99%
Sinonimo/i:
4-Fluorobenzyl cyanide
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5002 (lit.)
P. ebollizione
119-120 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?