M31651
4-Methylbenzyl cyanide
98%
Sinonimo/i:
p-Tolylacetonitrile, α-Cyano-p-xylene, 4-Methylbenzyl cyanide, 4-Methylphenylacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. eboll.
242-243 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves