137731
2,4-Di-tert-butylphenol
99%
Sinonimo/i:
2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Bis(tert-butyl)phenol, 2,4-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,4-Ditert-butylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 84.5 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
265 °C (lit.)
Punto di fusione
53-56 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.033 g/L at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup