345830
3-Bromo-2-methylpropene
97%
Sinonimo/i:
Methallyl bromide, Methylallyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impurezze
0.1% hydroquinone
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
94-95 °C (lit.)
Densità
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
USEGQJLHQSTGHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the synthesis of alkenyl imines
- in the synthesis of 2-methylpropenyl (“methallyl”) complex, Cp*Os(η3-allyl)Br2
- in a study of chiral phase transfer alkylation leading to (S)-α-alkylcysteines
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter