391107
trans-1-Bromo-1-propene
contains copper as stabilizer, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
64-65 °C (lit.)
Densità
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2+
NNQDMQVWOWCVEM-NSCUHMNNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- (E)-1,3-dimethyl-3-(prop-1-enyl)indolin-2-one
- 3-alkenyl-Δ3-cephems
- (E)-1-(benzylthio)-1-propene
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves