Documenti fondamentali
419605
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-propenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Scegli un formato
100 ML
CHF 88.90
CHF 88.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 88.90
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CH3)MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 88.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
67 °C
Densità
0.934 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C\C=C(/C)[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
FEJKWDUHNFCDRZ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)