Documenti fondamentali
B60428
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-chlorobenzene
99%
Sinonimo/i:
1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, p-Chlorophenyl bromide
Scegli un formato
100 G
CHF 36.30
500 G
CHF 69.50
1 KG
CHF 133.00
CHF 36.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 36.30
500 G
CHF 69.50
1 KG
CHF 133.00
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.45
Beilstein:
1099014
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 36.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
64-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage