Documenti fondamentali
101605
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-iodobenzene
99%
Sinonimo/i:
p-Chloroiodobenzene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4I
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.45
Beilstein:
1634414
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
226-227 °C (lit.)
Punto di fusione
53-54 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
Clc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)