B82200
4-Bromotoluene
98%
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Tolyl bromide, p-Bromo(methyl)benzene, p-Methylbromobenzene, p-Tolyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
184 °C (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Densità
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3