Documenti fondamentali
B60401
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-chlorobenzene
99%
Scegli un formato
10 G
CHF 28.50
100 G
CHF 87.50
CHF 28.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 28.50
100 G
CHF 87.50
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.45
Beilstein:
1855303
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 28.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.582 (lit.)
P. ebollizione
204 °C (lit.)
Densità
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3