Documenti fondamentali
B59004
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzotrifluoride
99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Scegli un formato
100 G
CHF 89.50
CHF 89.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 89.50
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.01
Beilstein:
1449557
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 89.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
151-152 °C (lit.)
Densità
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)