Documenti fondamentali
206563
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzotrifluoride
98%
Sinonimo/i:
3-Iodo-α,α,α-trifluorotoluene
Scegli un formato
25 G
CHF 41.70
CHF 41.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 41.70
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 41.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.517 (lit.)
P. ebollizione
82-82.5 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H
IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Sonogashira coupling reaction between 3-iodobenzotrifluoride and phenylacetylene using a palladium system has been reported[1].
Applicazioni
3-Iodobenzotrifluoride was used in the preparation of zinc 5,10,15,20-tetrakis(3-(trifluoromethyl)phenylethynyl)porphyrin[2].
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rafael Luque et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(8), 1627-1632 (2009-04-04)
An efficient metal-free Sonogashira coupling protocol catalysed by DABCO is reported, where very good conversions and selectivities to the cross-coupling product were obtained under mild reaction conditions. The reported solvent-, phosphane- and metal-free protocol, that uses a cheap base as
Ming-Cheng Kuo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (14)(14), 1433-1439 (2007-03-28)
Sonogashira coupling of zinc 5,10,15,20-tetraethynylporphyrin with various phenyl iodides under mild conditions afforded good yields of the corresponding zinc porphyrins. This method is applicable to a variety of aryl iodides including meso-substituted iodoporphyrin to form a conjugated star-shaped multiporphyrin. The