Documenti fondamentali
722472
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-α,α-difluorotoluene
Scegli un formato
1 G
CHF 28.20
CHF 28.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 28.20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 28.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.514
Densità
1.604 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)