B153
BIT
Sinonimo/i:
1-[2-(N,N-Diethylamino)ethyl]-2-(4-ethoxybenzyl)benzimidazole-5-isothiocyanate, Etonitazenyl isothiocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
64-66 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOc1ccc(Cc2nc3cc(ccc3n2CCN(CC)CC)N=C=S)cc1
InChI
1S/C23H28N4OS/c1-4-26(5-2)13-14-27-22-12-9-19(24-17-29)16-21(22)25-23(27)15-18-7-10-20(11-8-18)28-6-3/h7-12,16H,4-6,13-15H2,1-3H3
QIIKEXXYYPDZHL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)