Documenti fondamentali
687677
Sigma-Aldrich
Benzisothiazolinone-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinonimo/i:
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H515NOS
Peso molecolare:
152.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
158 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=C1[15NH]SC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i8+1
DMSMPAJRVJJAGA-VJJZLTLGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)