Vai a
46078
2-Octyl-4-isothiazolin-3-one
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Octyl-3(2H)-isothiazolone, Octhilinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 260.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-761-7
Beilstein/REAXYS Number:
1211137
MDL number:
CHF 260.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCN1SC=CC1=O
InChI
1S/C11H19NOS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-11(13)8-10-14-12/h8,10H,2-7,9H2,1H3
InChI key
JPMIIZHYYWMHDT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nonthermal Plasma in Wastewater Treatment: This research utilized nonthermal plasma-based advanced oxidation processes (AOPs) for degrading micropollutants, including isothiazolinones, in wastewater. The study underscores the effectiveness of 2-Octyl-4-isothiazolin-3-one in microbial growth control, providing insights into its applications in wastewater management and microbial contamination control (Chen et al., 2023).
  • Surface Interactions of Semi-Volatile Isothiazolinones: The study quantified the equilibria of semi-volatile isothiazolinones, such as 2-Octyl-4-isothiazolin-3-one, between air and glass surfaces, using techniques like gas chromatography and Raman spectroscopy. This research is vital for understanding the stability and persistence of 2-Octyl-4-isothiazolin-3-one in various environments, particularly its use in biotech applications (Sohn et al., 2023).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
73569SML2200667420
Octyl-(R)-2HG ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2200
Octyl-(R)-2HG
description
PESTANAL®, analytical standard
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
98%
format
neat
format
neat
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
supp_hazards
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf