521949
3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate
97%
Sinonimo/i:
1-Iodoprop-1-yn-3-yl N-n-butylcarbamate, 3-Iodoprop-2-yn-1-yl N-butylcarbamate, 3-Iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate, 3-Iodopropargyl n-butylcarbamate
Saggio
97%
Punto di fusione
64-68 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
iodo
Stringa SMILE
CCCCNC(=O)OCC#CI
InChI
1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
WYVVKGNFXHOCQV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?