Documenti fondamentali
A83407
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Methylbutanol
99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol
Scegli un formato
10 G
CHF 108.00
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 108.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1718809
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]23/D −5.8°, neat
Indice di rifrazione
n/D 1.41
P. ebollizione
129-131 °C (lit.)
Densità
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
Applicazioni
(S)-(−)-2-Methylbutanol can be used to prepare:
  • (S)-(−)-2-Methyl-1-butyloxy carbonyl amino hexyl isocyanate (MBI), which is used to synthesize isocyanate copolymers.[1]
  • Chiral alkoxynaphathoic acid derivatives having liquid crystalline properties.[2]
  • 3,4-Bis[(S)-2-methylbutoxy]thiophene, a key intermediate for the synthesis of polythiophenes.[3]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
108.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Synthesis and liquid crystalline investigation of chiral 6-alkoxy-2-naphathoic acid derivatives
Chothani NJ, et al.
Liq. Cryst., 43(11), 1636-1648 (2016)
On the origin of optical activity in polythiophenes
Langeveld-Voss BMW, et al.
Journal of Molecular Structure, 521(1-3), 285-301 (2000)
Anionic polymerization of isocyanates with optical functionalities.
Shin YD, et al.
Polymer, 42(19), 7979-7985 (2001)
Lawrence M Hanks et al.
Journal of economic entomology, 112(5), 2236-2252 (2019-05-29)
We present research on the chemical ecology of 14 species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae), in four tribes of the subfamily Cerambycinae, conducted in east-central Illinois over 8 yr. Adult males produce aggregation-sex pheromones that attract both sexes. Twenty independent
Aldrichimica Acta, 13, 13-13 (1980)