Documenti
65980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Methylbutanol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1718809
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −6.3±0.5°, c = 10% in ethanol
Indice di rifrazione
n/D 1.41
n20/D 1.411
P. eboll.
129-131 °C (lit.)
Densità
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
rest mainly 3-methyl-1-butanol
Applicazioni
(S)-(-)-2-Methylbutanol can be used as a reactant to prepare:
  • Methylbutyl-2-(3-thienyl)acetate (MBTA) by esterification reaction with 3-thiophene acetic acid in the presence of an acid catalyst.
  • (2S)-2-Methyl-1-butanesulfenyl chloride by reacting with thioacetic acid using Mitsunobu reaction conditions.
  • (+)-Violapyrone C and (-)-myxalamide A.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
108.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Concise Total Synthesis of (-)-Myxalamide A
Fujita K et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(29), 7271-7274 (2012)
A general method for the enantiospecific synthesis of optically active aliphatic sulfenyl chlorides and thiophthalimides
Cevasco G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 1(3), 141-142 (1990)
Total Synthesis and Configurational Validation of (+)-Violapyrone C
Lee JS, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(21), 4472-4476 (2014)
Synthesis and Characterization of Conducting Copolymers of (S)-2-Methylbutyl-2-(3-thienyl) acetate with Pyrrole and Thiophene
Levent A, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 204(8), 1118-1122 (2003)