Vai a
07366
(R)-(+)-1-Phenylethanol
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 243.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2039798
CHF 243.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]/D +45±2°, c = 5% in methanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
refractive index
n20/D 1.527
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P1380005512P30802
description
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
description
98%
description
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
description
97%
form
liquid
form
-
form
liquid
form
powder
functional group
hydroxyl, phenyl
functional group
phenyl, hydroxyl
functional group
hydroxyl, phenyl
functional group
phenyl, hydroxyl
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.527
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
refractive index
n20/D 1.527
refractive index
n20/D 1.5196 (lit.)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
optical purity
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
optical purity
-
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)