Documenti fondamentali
473324
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylbutane
96%
Scegli un formato
50 ML
CHF 133.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 133.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
100 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
CCC(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
IWAKWOFEHSYKSI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Chloro-2-methylbutane is a halogenated organic building block. It can be synthesized by employing 2-methylbutanol as starting reagent.[1] Grignard reagent derived from (+)-1-chloro-2-methylbutane may be employed for the preparation of partially optically active (-)-alkylphenylcarbinols[2] and partially optically active secondary carbinols.[3] Infrared and Raman spectra of its optically active form (+)(S)-1-chloro-2-methylbutane in various phases (liquid, glass and crystal) have been evaluated.[4]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
32.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Asymmetric Reductions. VI. The Action of the Grignard Reagent from (+)-1-Chloro-2-methylbutane on a Series of Alkyl t-Butyl Ketones1.
Foley WM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 81(11), 2779-2784 (1959)
Asymmetric Reductions. VII. the Action of the Grignard Reagent from (+)-1-chloro-2-methylbutane on a Series of Alkyl Phenyl Ketones1-3.
MacLeod R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(4), 876-880 (1960)
Synthetic inhibitors of Alcohol dehydrogenase. 4-Substituted alkyl and cycloalkylpyrazoles.
Tolf BR, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 33, 483-487 (1979)
Infrared and Raman spectra and normal frequencies calculation of isomeric (+)(S)-1-chloro-2-methylbutane.
Schettino V and Benedetti E.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 34(3), 353-356 (1978)