Documenti fondamentali
A5487
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-2-chloro-2-deoxyneuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate
Sinonimo/i:
5-(Acetylamino)-2-chloro-2,3,5-trideoxy-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosonic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, N-Acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, Methyl N-acetyl-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminate
Scegli un formato
500 MG
CHF 775.00
CHF 775.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 775.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28ClNO12
Numero CAS:
Peso molecolare:
509.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 775.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@]1(Cl)C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C20H28ClNO12/c1-9(23)22-16-14(31-11(3)25)7-20(21,19(28)29-6)34-18(16)17(33-13(5)27)15(32-12(4)26)8-30-10(2)24/h14-18H,7-8H2,1-6H3,(H,22,23)/t14-,15+,16+,17+,18+,20-/m0/s1
QGJGGAMXXWIKJR-DCDDNHAVSA-N
Applicazioni
Versatile sialic acid intermediate for the preparation of neuraminic acid derivatives. N-acetylneuraminic acid is often present as the terminal sugar of glycoproteins.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)