246344
9-Acridinecarboxylic acid hydrate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].OC(=O)c1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2.H2O/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1-8H,(H,16,17);1H2
ZQAZWHSZYVXGMP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3