Documenti fondamentali
93433
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyldiethylenetriamine
≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
(CH3C6H4SO2NHCH2CH2)2NSO2C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
565.73
Beilstein:
1277399
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
172-176 °C (lit.)
172-176 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN(CCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C25H31N3O6S3/c1-20-4-10-23(11-5-20)35(29,30)26-16-18-28(37(33,34)25-14-8-22(3)9-15-25)19-17-27-36(31,32)24-12-6-21(2)7-13-24/h4-15,26-27H,16-19H2,1-3H3
OCDIAWYQMCPHAM-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Building block for the synthesis of polyaza macrocycles
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F. Chavez et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2990-2990 (1989)