Documenti
84190
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine
≥90% (HPLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Di-Boc-2-(2-aminoethyl)guanidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H26N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine, technical, ≥90% (HPLC)
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
lumps
Punto di fusione
95-98 °C
applicazioni
peptide synthesis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCN
InChI
1S/C13H26N4O4/c1-12(2,3)20-10(18)16-9(15-8-7-14)17-11(19)21-13(4,5)6/h7-8,14H2,1-6H3,(H2,15,16,17,18,19)
GKQKBELHRNEGCI-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Guanidinylation reagent
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design