369519
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
97%
Sinonimo/i:
O,O′-Bis(3-aminopropyl)diethylene glycol
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
146-148 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCOCCOCCOCCCN
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
282.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
139 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter