Documenti fondamentali
925500
Sigma-Aldrich
tBubpyCAMCN
≥95%
Sinonimo/i:
4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-bipyridine-6-N-cyanocarboxamidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25N5
Peso molecolare:
335.45
Codice UNSPSC:
12352129
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
251-263 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
tBubpyCAMCN is a bipyridine cyanocarboxamidine ligand that enables nickel-catalyzed cross-electrophile couplings of diverse aryl and alkyl halides.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)