Documenti fondamentali
908886
Sigma-Aldrich
N-Cyano-4-methoxy-picolinimidamide
≥95%
Sinonimo/i:
Weix ligand
Scegli un formato
250 MG
CHF 148.00
1 G
CHF 415.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 148.00
1 G
CHF 415.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
220-225 °C
Stringa SMILE
N(C(=N)c1nccc(c1)OC)C#N
InChI
1S/C8H8N4O/c1-13-6-2-3-11-7(4-6)8(10)12-5-9/h2-4H,1H3,(H2,10,12)
LEWHOCRDELQPCV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This pyridyl carboxamidine ligand has been demonstrated by Daniel Weix′s lab to enable nickel-catalyzed cross-coupling of diverse basic nitrogen heterocycles with primary and secondary alkyl halides.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eric C Hansen et al.
Nature chemistry, 8(12), 1126-1130 (2016-11-23)
Ligands are essential for controlling the reactivity and selectivity of reactions catalysed by transition metals. Access to large phosphine ligand libraries has become an essential tool for the application of metal-catalysed reactions industrially, but these existing libraries are not well