Merck
Catalizzatori al nichel
Simbolo del nichel nella tavola periodica
La catalisi con nichel riveste una importanza centrale in molte trasformazioni sintetiche, che vanno dalle reazioni di accoppiamenti incrociato in cui si ha formazione di legami carbonio-carbonio alla riduzione di legami carboniosi elettron-ricchi con catalizzatori di nichel Raney. Nei catalizzatori a base di nichel, il metallo può assumere stati di ossidazione diversi: nichel (0), nichel (II), nichel (III) e nichel (IV). Le tipologie di catalizzatori al nichel in pronta consegna sono: le leghe di alluminio-nichel (Al-Ni), i sali idrati di nichel ammonio, i complessi Ni COD (cicloottadiene), gli alogenuri di nichel (fluoruri, cloruri, bromuri e ioduri), i complessi ciclopentadienilici di nichel, il nichel metallico, gli acetilacetonati di nichel e i catalizzatori di nichel Raney, prodotti dalla W.R. Grace and Company.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing