920711
3-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxo-2,6-diazaspiro[3.6]decan-6-yl)benzoic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(OC(N1CC2(CCCCN(C2=O)C3=CC=CC(C(O)=O)=C3)C1)=O)C
InChI
1S/C20H26N2O5/c1-19(2,3)27-18(26)21-12-20(13-21)9-4-5-10-22(17(20)25)15-8-6-7-14(11-15)16(23)24/h6-8,11H,4-5,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,23,24)
ISIFLRNQAIYUJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Similar linkers in this series:
920592
920614
920622
920630
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)