Documenti fondamentali
920568
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoate
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H21N3O2
Peso molecolare:
251.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(OC(CCC1=CN=C2CNCCN12)=O)C
InChI
OKFDKTIPEQWBHV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
tert-Butyl 3-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoate is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920568
920657
ENAH38A2CCD6
AC5372910424
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)