Documenti fondamentali
920657
Sigma-Aldrich
3-(7-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
Scegli un formato
50 MG
CHF 377.00
CHF 377.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 377.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26ClN3O4
Peso molecolare:
359.85
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
CHF 377.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder and chunks
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC1=C(CCC(O)=O)N2CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC2=N1.Cl
InChI
OYHWWEYTVJATKM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(7-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid hydrochloride is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)