Documenti fondamentali
91415
Sigma-Aldrich
(Triisopropylsiloxy)methyl chloride
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
(Chloromethoxy)triisopropylsilane, TOMCl
Scegli un formato
1 ML
CHF 296.00
5 ML
CHF 901.00
CHF 296.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 296.00
5 ML
CHF 901.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H23ClOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 296.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Densità
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CC(C)[Si](OCCl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H23ClOSi/c1-8(2)13(9(3)4,10(5)6)12-7-11/h8-10H,7H2,1-6H3
SYZFQLUYDBIQCR-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Fluoride-labile 2′-O-protecting group for RNA oligonucleotide synthesis[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 82, 1753-1753 (1999)
S. Eppacher et al.
Helvetica Chimica Acta, 87, 3004-3004 (2004)
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)