Documenti fondamentali
679585
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Sinonimo/i:
p-Methoxybenzyl trichloroacetimidate
Scegli un formato
5 G
CHF 144.00
25 G
CHF 328.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 144.00
25 G
CHF 328.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10Cl3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Impurezze
Major impurity is Trichloroacetamide by GCMS.
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.5488
P. ebollizione
135-137 °C/0.7 mmHg
Densità
1.361 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate can be used as a reagent for the protection of alcohols as the p-methoxybenzyl ether. 1o, 2o, and 3o alcohols can be easily protected using this reagent with equal efficiency in the presence of a variety of different protective groups. This reagent is commonly used under acidic conditions therefore it offers an alternative method to the Williamson ether synthesis, which is typically used basic conditions to protect base-sensitive alcohols.[1]
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetrahedron Letters, 29, 4139-4139 (1988)
Tetrahedron, 46, 5975-5975 (1990)
4-Methoxybenzyl 2, 2, 2-Trichloro acetimidate
Wuts, Peter GM
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3738-3738 (1989)
Tetrahedron, 63, 3682-3682 (2007)
Articoli
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.