233781
Triisopropilsilano
98%
Sinonimo/i:
TIS, Triisopropylhydrosilane, Tris(1-methylethyl)silane
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
84-86 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Sintesi in fase solida del 4-pirrolo fenilacil peptide.
- Reazione tra ammidi e idrosilani catalizzata da complessi di metalli di transizione
- Riduzione selettiva dei C-arilglucosidi a β-C-arilglucosidi.
- Per liberare i gruppi protettori acetammidometile (Acm), 4-metossibenzile (Mob) e tert-butile (But) dai residui di cisteina in presenza di acido trifluoroacetico.
- Per la riduzione di ammidi alle ammine corrispondenti in presenza di metalli di transizione come catalizzatori.
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup