Documenti fondamentali
238902
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
technical grade
Sinonimo/i:
(2-Chloromethoxyethyl)trimethylsilane, Chloromethyl 2-trimethylsilylethyl ether, SEM-Cl, SEM-chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.72
Beilstein:
3587289
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Bruce Lipshutz.
Applicazioni
Phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones.
Used to prepare a SEM-ether which was, in turn, removed with BBr3 and cyclized to a benzo-oxapane.
Caratteristiche e vantaggi
Convenient hydroxyl-protecting reagent. SEM-ethers are stable over a wide pH range, and can be selectively cleaved with fluoride ion under mild aprotic conditions.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
K C Nicolaou et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(17), 5493-5501 (2004-04-29)
The total synthesis of 1-O-methyllateriflorone (2) is described. The construction of the cage-like domain of the molecule involved a biomimetic Claisen/Diels-Alder cascade, whereas the novel spiroxalactone framework was generated by an intramolecular Michael reaction within precursor 16a involving the carboxylate
Tetrahedron Letters, 36, 1683-1683 (1995)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5180-5180 (1990)
Tetrahedron Letters, 47, 5909-5909 (2006)
Contenuto correlato
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.