913863
Biotin-AEEA-tyramide
Sinonimo/i:
N-(2-(2-(2-(4-Hydroxyphenethylamino)-2-oxoethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-(2-(2-biotinamidoethoxy)ethoxy)acetamid, Biotin-AEEA-phenol, Biotin-PEG-tyramide
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Applicazioni
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)