Documenti fondamentali
909718
Sigma-Aldrich
2-(Isopropylsulfonyl)-1-phenylpropan-1-one
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
56-59 °C
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
sulfone
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
2-(Isopropylsulfonyl)-1-phenylpropan-1-one is part of a suite of reagents developed by the Li group for late-stage functionalization of pharmaceutically relevant compounds. The reagents serve as precursors to alkyl radicals generated under light mediated, redox-neutral and catalyst free conditions for use in the Minisci alkylation of aromatics.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peng Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(40), 14315-14321 (2017-10-03)
The Minisci alkylation is useful to functionalize aromatics via alkyl radical addition. Current approaches to prepare alkyl radicals follow either oxidative or reductive pathways from various functional groups. Developing new strategy beyond these traditional methods remains elusive yet highly significant.