539572
Serine/Threonine Kinase Inhibitor Set
The Serine/Threonine Kinase Inhibitor Set controls the biological activity of Serine/Threonine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Scegli un formato
CHF 570.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 570.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL (all other inhibitors)
water: 1 mg/mL (Protein Kinase G Inhibitor)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
• Bisindolylmaleimide I (Cat. No. 203290), 250 µg
• H-89, Dihydrochloride (Cat. No. 371963), 1 mg
• KN-93 (Cat. No. 422708), 1 mg
• ML-7 (Cat. No. 475880), 1 mg
• Protein Kinase G Inhibitor (Cat. No. 370654), 1 mg
• Staurosporine (Cat. No. 569397), 100 µg
Azioni biochim/fisiol
PKA
PKC, MLCK, Cam kinase II, PKG
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
Chijiwa, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5267.
Simu, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Saitoh, M., et al. J. Biol. Chem.262, 7796.
Glass, D.B., et al. 1983. Biochem. J.213, 159.
Seynaeve, C.M., et al. 1994. Mol. Pharmacol.45, 1207.
Meyer, T., et al. 1989. Int. J. Cancer43, 851.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2