Documenti fondamentali
925519
Sigma-Aldrich
BpyCAM•HCl
Sinonimo/i:
2,2′-Bipyridine-6-carboxamidine
Scegli un formato
100 MG
CHF 108.00
500 MG
CHF 350.00
CHF 108.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 108.00
500 MG
CHF 350.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
CHF 108.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>215 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=N2)=N1)=N.Cl
InChI
1S/C11H10N4.ClH/c12-11(13)10-6-3-5-9(15-10)8-4-1-2-7-14-8;/h1-7H,(H3,12,13);1H
DWSUJJYYHWLZMW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
BpyCAM•HCl is a bipyridine carboxamidine ligand that enables nickel-catalyzed cross-electrophile couplings of diverse aryl and alkyl halides.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of