UFC40HV
Ultrafree® Centrifugal Filter, 2 mL Sample Volume
pore size 0.45 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 10 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
77 mm
Diametro
16.3 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali