Documenti fondamentali
903124
Sigma-Aldrich
(Ad−BippyPhos)2PdCl2
Sinonimo/i:
Bis[5-(di(1-adamantyl)phosphino)-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole] palladium(II) dichloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 136.00
250 MG
CHF 254.00
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 136.00
250 MG
CHF 254.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C88H94N8P2PdCl2
Peso molecolare:
1503.02
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
263 °C (Decomp)
Gruppo funzionale
phosphine
Applicazioni
A Pd based catalyst with bulky ligand applicable to various cross-coupling reactions.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
BrettPhos 98%
Sigma-Aldrich
718742
BrettPhos