Documenti fondamentali
740845
Sigma-Aldrich
5-[Di(1-adamantyl)phosphino]-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole
97%
Sinonimo/i:
Ad-BGPhos, 5-[Bis(1-adamantyl)phosphino]-1′,3′,5′-triphenyl-1,4′-bi-1H-pyrazole, Adamantyl-BippyPhos
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H47N4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
662.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
295-300 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1C[C@](C2)(C3)P(c4ccnn4-c5c(nn(-c6ccccc6)c5-c7ccccc7)-c8ccccc8)[C@@]9%10C[C@@H]%11C[C@@H](C[C@@H](C%11)C9)C%10
InChI
1S/C44H47N4P/c1-4-10-36(11-5-1)40-42(41(37-12-6-2-7-13-37)47(46-40)38-14-8-3-9-15-38)48-39(16-17-45-48)49(43-24-30-18-31(25-43)20-32(19-30)26-43)44-27-33-21-34(28-44)23-35(22-33)29-44/h1-17,30-35H,18-29H2/t30-,31+,32-,33-,34+,35-,43-,44-
IHFBOUNFWVRWAQ-GOSCEEDCSA-N
Applicazioni
5-[Di(1-adamantyl)phosphino]-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole (Ad-BippyPhos) is an effective ligand that catalyzes C-O coupling reactions[1] of aryl and heteroaryl bromides/chlorides with primary aliphatic alcohols.[2] It can also be used as a catalyst in the synthesis of fluorinated anilines by coupling fluoroalkylamines with aryl bromides and chlorides.[3]
Altre note
Store at 2-8 °C.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S. Gowrisankar, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 2498-2502 (2012)
Palladium-catalyzed arylation of fluoroalkylamines.
Brusoe A T and Hartwig J F
Journal of the American Chemical Society, 137(26), 8460-8468 (2015)
A general and efficient catalyst for palladium-catalyzed C? O coupling reactions of aryl halides with primary alcohols.
Gowrisankar S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11592-11598 (2010)
Palladium-Catalyzed C?O Coupling of a Sterically Hindered Secondary Alcohol with an Aryl Bromide and Significant Purity Upgrade in the API Step.
Young I S, et al.
Organic Process Research & Development, 22(5), 585-594 (2018)
Gowrisankar, S.; et al.
ChemCatChem, 3, 1439-1441 (2011)