Key Documents
857815
Sigma-Aldrich
Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone
97%
Sinonimo/i:
m-Cl-CCP, CCCP, Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, Mesoxalonitrile (3-chlorophenyl)hydrazone, Mesoxalonitrile 3-chlorophenylhydrazone
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NHN=C(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.62
Beilstein:
1842102
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
175-177 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)