857270
(+)-Cinchonine
85%
Sinonimo/i:
Cinchonine monohydrochloride dihydrate, NSC 6176
Saggio
85%
Stato
solid
Attività ottica
[α]23/D +228°, c = 0.5 in ethanol
Punto di fusione
258-260 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCN(C[C@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?