Documenti fondamentali
PHL80964
(+)-Quinidine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Quinidine
Scegli un formato
100 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 261.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.42
Beilstein:
91866
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc2nccc([C@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Class IA antiarrhythmic; potassium channel blocker.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Quinine suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT)
Sigma-Aldrich
22620
Quinine
Quinine 90%
Sigma-Aldrich
145904
Quinine
(+)-Cinchonine 85%
Sigma-Aldrich
857270
(+)-Cinchonine
Hydroquinidine 95%
Sigma-Aldrich
359343
Hydroquinidine