Key Documents
855472
Sigma-Aldrich
S-Methyl-L-cysteine
97%
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-3-(methylmercapto)propionic acid, SMLC
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.18
Beilstein:
1721675
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −30°, c = 1 in H2O
Stringa SMILE
CSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
IDIDJDIHTAOVLG-VKHMYHEASA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)